Learn More
Isofield™ Mono estéril para sala limpia Vista con capucha - Compatible con grado A/B
BIOPHARMA
Código de producto. 30178816
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30178816 Pequeño paquete de 20
30178875 M paquete de 20
30178859 L paquete de 20
30178846 XL paquete de 20
30178823 2XL paquete de 20
30178884 3XL paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178816 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 80011S
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El mono estéril Vista con capucha tipo buzón para una cobertura completa de la cabeza está doblado asépticamente, es estéril validado y probado contra quimioterapia. ASTM F739. El EPP Cat III Tipo 5/6 Vista, antiestático y con baja producción de pelusa, proporciona protección esencial en entornos de Grado A/B para todas las actividades de salas blancas.
  • Mono estéril con diseño innovador de capucha tipo buzón
  • Solapa con cremallera sellada, capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.
  • Plegado asépticamente
  • Clase 1 de limpieza, disipador de estática y probado contra quimioterapia.
  • Polipropileno/Polietileno microporoso
  • 60 g/m², tejido robusto que no suelta pelusa
  • Excelente protección contra pulverizaciones líquidas de bajo riesgo y partículas finas.
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
  • El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
  • Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
  • Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
  • Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
  • Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
  • Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (Tipo 5)
  • Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
  • Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
  • Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
  • Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
  • Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Abrir
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjunto, cara abierta
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos, Antiestático, Líquidos, Partícula
N.º de bolsillos Ninguno
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)