missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody (1011484), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal antibody specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VISTA/B7-H5/PD-1H |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1011484 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, GI24, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?