Learn More
Leica Microsystems Microscopio de polarización digital Visoria P para aplicaciones industriales (solo muestras transparentes)
Descripción
- Microscopio de polarización digital Visoria P con gestión de iluminación
- 10 in pantalla/tableta
- Alimentado con el software de microscopio Enersight (Escritorio)
- Cámara de microscopio Flexacam i5, incluye fuente de alimentación
- LED blanco de alta potencia
- Métodos de contraste (luz transmitida): polarización cuantitativa, campo brillante
- Pieza frontal codificada, 5x
- Objetivos (N PLAN POL): 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- Etapa de polarización giratoria 360° grados con verniers, posición de tope y freno de 45° grados
- Guía de objetos sin contar puntos
- Analizador 360° , polarizador, ranura compensadora de placa de onda entera f
- Accionamiento de enfoque de 3 pasos con perillas de enfoque ajustables en altura
- Cubierta de protección contra el polvo
- Guía de inicio rápido y manual de usuario
- Eficiencia mediante funciones codificadas
- Más comodidad con la ergonomía
- Visualiza los detalles de la muestra con el contraste adecuado
Especificaciones
Especificaciones
| Eyepiece | 10X/22 mm |
| Estilo de cabeza | Monitor |
| Tipo de iluminación | LED |
| Potencia de aumento | 2,5X a 40X |
| Modelo | Visoria P |
| Tipos de objetivos | Planificación |
| Tipo de producto | Microscopio polarizador |