Learn More
Leica Microsystems Microscopio de laboratorio Visoria B para hematopatología o microbiología clínica
Descripción
- Microscopio de laboratorio Visoria B (Global IVD) con gestión de iluminación
- Tubo ergonómico inclinable
- Dos oculares (10x), campo de visión 22 mm
- LED blanco de alta potencia
- Métodos de contraste: Campo claro, Campo oscuro, Fase
- Pieza frontal codificada, 6x
- Objetivos (N PLAN): 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x
- ErgoStage con placa cerámica, con soporte para muestras
- Accionamiento de enfoque de 3 pasos con perillas de enfoque ajustables en altura
- Condensador A 0,9 (P)
- Líquido de inmersión, ISO 8036
- Cubierta de protección contra el polvo
- Guía de inicio rápido y manual de usuario
- Eficiencia mediante funciones codificadas
- Más comodidad con la ergonomía
- Visualiza los detalles de la muestra con el contraste adecuado
Especificaciones
Especificaciones
| Eyepiece | 10X/20 mm |
| Estilo de cabeza | Trinocular, Inclinable |
| Tipo de iluminación | LED |
| Potencia de aumento | 5X a 40X |
| Modelo | Visoria B |
| Tipos de objetivos | Planificación |
| Tipo de producto | Microscopio binocular |