Learn More
Leica Microsystems Microscopio digital de laboratorio Visoria B para histopatología o citopatología
Descripción
- Microscopio Digital de Laboratorio Visoria B (Global IVD) con gestión de iluminación
- 10 in pantalla/tableta
- Impulsado por la plataforma de software de microscopio Enersight (Escritorio)
- Cámara de microscopio Flexacam i5, incluye fuente de alimentación
- LED blanco de alta potencia
- Métodos de contraste: Campo claro
- Pieza frontal codificada, 6x
- Objetivos (N PLAN): 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- ErgoStage con placa cerámica, con soporte para muestras
- Accionamiento de enfoque de dos pasos con perillas de enfoque ajustables en altura
- Condensador A 0,9 (P)
- Cubierta de protección contra el polvo
- Guía de inicio rápido y manual de usuario
- Eficiencia mediante funciones codificadas
- Más comodidad con la ergonomía
- Trabaja sin oculares pasando a lo digital
- Visualiza los detalles de la muestra con el contraste adecuado
Especificaciones
Especificaciones
| Eyepiece | Ninguno |
| Estilo de cabeza | Monitor |
| Tipo de iluminación | LED |
| Potencia de aumento | 2,5X a 40X |
| Modelo | Visoria B |
| Tipos de objetivos | Planificación |
| Tipo de producto | Microscopio biológico |