Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Código de producto. 18224844 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18224844 5 mg 5 miligramos
18277543 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18224844 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2627585MG
May be dissolved in DMSO (200 mg/mL); or ethanol (10 mg/mL, warm)
  • Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
  • Molecular Weight: 421.3
  • PubChem ID:24776445
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 879085-55-9
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Fuente de dadores Synthetic
Cantidad 5 mg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.