Learn More
Virkon™ Desinfectante virucida
Código de producto. 12358667
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 g
500 g
5 kg
Tipo de recipiente:
Bidón
Paquete compresible
Sobre
Cantidad:
1 unidad
50/paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
5 Kg
paquete de 50
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
12358667 5 kg Bidón 1 unidad 5 Kg
12338667 50 g Sobre 50/paq. paquete de 50
12348667 500 g Paquete compresible 6/paq. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
Código de producto. 12358667 Proveedor Virkon™ N.º de proveedor 330003
 Artículo restringido
En stock
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
Limpie y desinfecte superficies y equipos de trabajo en una sola operación, de un solo paso. Virkon™ El desinfectante virucida ofrece el espectro más amplio y probado de cualquier desinfectante.
  • Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
  • El desinfectante de mayor espectro: eficacia probada en pruebas independientes con las 18 familias de virus que afectan a humanos y animales, incluidos el del SIDA (VIH) y la hepatitis B.
  • Excelente bactericida y fungicida: limpia y desinfecta las superficies y equipos de trabajo en una sola operación de un solo paso
  • Se puede aplicar en forma de polvo directamente a las manchas de sangre y otros fluidos corporales
  • Se disuelve fácilmente para crear un desinfectante líquido
  • Inodoro, no irritante para la piel y los ojos, no tóxico, fase de vapor no tóxica, toxicidad oral excepcionalmente baja
  • Según los requisitos de COSHH, no es necesario un límite máximo de exposición
  • No corrosivo, no blanqueante y biodegradable
  • Todas las enfermedades víricas transmitidas por superficies o instrumentos contaminados con sangre, líquidos corporales, heces o saliva infectados se pueden controlar mediante la aplicación correcta
  • Para limpiar y desinfectar superficies y equipo de trabajo
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante virucida
Tipo de recipiente Bidón
Para utilizar con (aplicación) Desinfectante virucida
Incluye Vaso de precipitados y cuchara dosificadora
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 5 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rely+On Virkon
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.