Learn More
Day Impex™ Desinfectante virucida Virkon™
Descripción
- Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
- El desinfectante de mayor espectro: eficacia probada en pruebas independientes con las 18 familias de virus que afectan a humanos y animales, incluidos el del SIDA (VIH) y la hepatitis B.
- Excelente bactericida y fungicida: limpia y desinfecta las superficies y equipos de trabajo en una sola operación de un solo paso
- Se puede aplicar en forma de polvo directamente a las manchas de sangre y otros fluidos corporales
- Se disuelve fácilmente para crear un desinfectante líquido
- Inodoro, no irritante para la piel y los ojos, fase de vapor no tóxica, toxicidad oral excepcionalmente baja
- Según los requisitos de COSHH, no es necesario un límite máximo de exposición
- No corrosivo, no blanqueante y biodegradable
- Cualquier enfermedad viral transmitida a través de superficies o instrumentos contaminados con sangre, fluidos corporales, heces o saliva infectados puede controlarse con una aplicación correcta
- Para limpiar y desinfectar superficies y equipo de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desinfectante virucida |
| Color-coded | Sí |
| Formulario | Polvo granular |
| Scent | Limón |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de recipiente | Cuba |
| Cantidad | 4/Pk. |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- RELYON VIRKON
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Normativas biocidas del Reino Unido (HSE / BPR)