Learn More
Vinilciclopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11306679 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11306679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26230.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3742-34-5
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.17
Número MDL MFCD00001386
Clave InChI BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
PubChem CID 77345
Nombre IUPAC etenilciclopentano
SMILES C=CC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylcyclopentane
Densidad 0.704
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 99%