Learn More
Vinilciclohexano (Estabilizado por TBC), TRC
Código de producto. 30133968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133968 2.5 g 2.50 g
30136843 500 mg 500 miligramos
30012353 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV7570802.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-12-5
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.2
Nombre IUPAC etenilciclohexano
SMILES C=CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylcyclohexane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.1096