Descripción
PubChem ID: 11077541
Application Notes: May be dissolved in DMSO (45 mg/mL); or DMF (20 mg/mL); or ethanol (20 mg/mL).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 274901-16-5 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Fórmula molecular | C17H25N3O2 |
| Pureza | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Cantidad | 20 mg |
| Fuente | Synthetic |
| Objetivo | Vildagliptin anti-diabetic agent |
| Formulario | Polvo |