Learn More
Novus Biologicals™ SF3B5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30047494 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30047494 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 30047494 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP329907
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
SF3B5 Polyclonal antibody specifically detects SF3B5 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SF3B5
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gen MGC3133, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 10 kDa subunit, SF3b10, SF3b5, splicing factor 3B subunit 5, splicing factor 3b, subunit 5, 10kDa, Ysf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 36 and 86
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG