Learn More
PEG3 Antibody (OTI1E10), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 30030561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030561 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 30030561 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273333APC
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
PEG3 Monoclonal antibody specifically detects PEG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PEG3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E10
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp781A095, KIAA0287PW1, paternally expressed 3, paternally expressed gene 3, Zinc finger and SCAN domain-containing protein 24, ZNF904, ZSCAN24Kruppel-type zinc finger protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-364 of human PEG3 (NP_006201) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5178
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1