Learn More
Complement Component C2 Antibody (014), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18631601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18631601 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18631601 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289301PE
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C2 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Component C2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 014
Conjugado PE
Dilución Sandwich ELISA Capture
Formulación PBS
Alias de gen C3/C5 convertase, CO2, complement C2, complement component 2, complement component C2, DKFZp779M0311, EC 3.4.21, EC 3.4.21.43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C2 (Met 1-Leu 752; Accession#: NP_000054.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG