Learn More
IL-17RC Antibody (309822), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18517909 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517909 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18517909 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB22691MFV450
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
IL-17RC Monoclonal antibody specifically detects IL-17RC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-17RC
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 309822
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ95963, FLJ96005, IL-17 receptor C, IL17F receptor, IL-17RC, IL17Rhom, IL17RL, IL-17RL, IL17-RL, interleukin 17 receptor C, interleukin-17 receptor C, Interleukin-17 receptor homolog, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC10763, zcytoR14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RC, Leu21-Ala454, Accession # NP_116121
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b