Learn More
TRAF3IP2 Antibody (4A3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18315719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18315719 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18315719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00010758M01
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
TRAF3IP2 Monoclonal antibody specifically detects TRAF3IP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRAF3IP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4A3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH02823
Alias de gen ACT1DKFZP586G0522, adapter protein CIKS, C6orf2, C6orf4chromosome 6 open reading frame 5, C6orf5DKFZp586G0522, C6orf6MGC3581, CIKSchromosome 6 open reading frame 2, Connection to IKK and SAPK/JNK, NFkB-activating protein ACT1, Nuclear factor NF-kappa-B activator 1, TRAF3 interacting protein 2, TRAF3-interacting protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TRAF3IP2 (AAH02823, 451 a.a. ~ 565 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LRDKTVMIIVAISPKYKQDVEGAESQLDEDEHGLHTKYIHRMMQIEFIKQGSMNFRFIPVLFPNAKKEHVPTWLQNTHVYSWPKNKKNILLRLLREEEYVAPPRGPLPTLQVVPL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ