Learn More
ZNF419A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18309825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18309825 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18309825 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP310386100UL
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF419A Polyclonal specifically detects ZNF419A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF419A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen zinc finger protein 419
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF419A (NP_078967). Peptide sequence MAAAALRDPAQVPVAADLLTDHEEGYVTFEDVAVYFSQEEWRLLDDAQRL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79744
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.