Learn More
LAIR1 Antibody (NKTA255), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18278751 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18278751 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18278751 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262214H
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
LAIR1 Monoclonal specifically detects LAIR1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LAIR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NKTA255
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen CD305 antigen, CD305leukocyte-associated Ig-like receptor 1, hLAIR1, LAIR-1, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1
Símbolos de los genes LAIR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Activated NK cells and CD3- thymocytes
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3903
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody NKTA255 recognizes CD305/ LAIR1, a 40 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on NK, T, and B cells, monocytes, dendritic cells, eosinophils, basophils, mast cells, CD34+ hematopoietic progenitor cells and thymocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1