Learn More
EFCAB13 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18204247 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18204247 0.1 mL 0.10 ml
18406710 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18204247 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP183454
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
EFCAB13 Polyclonal specifically detects EFCAB13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EFCAB13
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C17orf57, chromosome 17 open reading frame 57, EF-hand domain-containing protein C17orf57, FLJ36110, FLJ40342, FLJ58126
Símbolos de los genes EFCAB13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AILTVMLRHVPEHESGKVSIQEFMTKLSDILTIPKAAGKFYLICTYCPDLERQAVVYMLKTIQDSIVKAQVSKKQYNMNIKQHKISLHNFCLNSKANIAKLNPNS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124989
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG