Learn More
ASB8 Antibody (OTI3A12), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18133854 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18133854 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18133854 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272400G
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
ASB8 Monoclonal specifically detects ASB8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASB8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A12
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ankyrin repeat and SOCS box containing 8, ankyrin repeat and SOCS box protein 8, ankyrin repeat and SOCS box-containing 8, ASB-8, FLJ21255, MGC5540
Símbolos de los genes ASB8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ASB8 (NP_077000) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140461.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a