Learn More
VBP1 Antibody (OTI2E6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18127425 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18127425 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18127425 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274836AF405
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
VBP1 Monoclonal specifically detects VBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E6
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HIBBJ46, PFD3, PFDN3VHL-binding protein 1, prefoldin 3, prefoldin subunit 3, VBP-1, VHL binding protein-1, von Hippel-Lindau binding protein 1, Von Hippel-Lindau-binding protein 1
Símbolos de los genes VBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human VBP1 (NP_003363) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7411.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1