Learn More
USP16 Antibody (OTI1B4), DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18122537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18122537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18122537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274805R
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
USP16 Monoclonal specifically detects USP16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno USP16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 16, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, human ubiquitin processing protease, EC 3.1.2.1510ubiquitin specific protease 16, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 16, ubiquitin specific peptidase 16, ubiquitin thioesterase 16, Ubiquitin thiolesterase 16, Ubiquitin-processing protease UBP-M, ubiquitin-specific processing protease 16, Ubiquitin-specific-processing protease 16, UBP-M
Símbolos de los genes USP16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 137-466 of human USP16 (NP_001001992) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10600.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a