Learn More
DCK Antibody (OTI3F5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18070507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18070507 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18070507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP200590
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
DCK Monoclonal specifically detects DCK in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DCK
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Alias de gen dCK, deoxycytidine kinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.74, MGC117410, MGC138632
Símbolos de los genes DCK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DCK (NP_000779) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 30.3 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1633
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2a