Learn More
VHR/DUSP3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18348143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18348143 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18348143 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298873H
Rabbit Polyclonal Antibody
VHR/DUSP3 Polyclonal specifically detects VHR/DUSP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VHR/DUSP3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen dual specificity phosphatase 3, dual specificity protein phosphatase 3, Dual specificity protein phosphatase VHR, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, Vaccinia H1-related phosphatase, vaccinia virus phosphatase VH1-related, VHRserine/threonine specific protein phosphatase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant VHR/DUSP3 (P51452; Met1-Pro185).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1845
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG