Learn More
3M™ Vflex™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula
Código de producto. 17971030
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17971030 Estándar paquete de 1000
17961030 Pequeño paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971030 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100199151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas ofrecen una protección económica y poseen un diseño de pliegues en forma de V con un material de filtro patentado de 3M que facilita la respiración. Nuestras mascarillas cuentan con un clip nasal metálico ajustable e integrado para un ajuste personalizado y pestañas laterales para facilitar la colocación sobre la cara.
  • Obtenga una protección económica y fiable con 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas.
  • Nuestras mascarillas desechables poseen pliegues en forma de V que se flexionan y expanden alrededor de la boca para lograr una sensación de espacio interior sin restricciones mientras trabaja.
  • Tienen un efecto mínimo sobre el campo de visión y están fabricadas con el material de filtro patentado de 3M que ayuda a respirar mejor.
  • El panel frontal en relieve ayuda a la mascarilla a conservar su forma y le da espacio y libertad en el interior al mantener el material alejado de la boca.
  • Las pestañas laterales facilitan la colocación sobre la cara y un clip nasal integrado de metal detectable permite conseguir un ajuste cómodo en una amplia variedad de caras.
  • Esta plataforma está diseñada para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocultar y auditiva de 3M y su diseño plegable permite guardarla cómoda y fácilmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Single-use
Tipo de filtro FFP2
Tipo de producto Respirador para partículas
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación No
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No