Learn More
3M™ Vflex™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula
Descripción
- Obtenga una protección económica y fiable con 3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas.
- Nuestras mascarillas desechables poseen pliegues en forma de V que se flexionan y expanden alrededor de la boca para lograr una sensación de espacio interior sin restricciones mientras trabaja.
- Tienen un efecto mínimo sobre el campo de visión y están fabricadas con el material de filtro patentado de 3M que ayuda a respirar mejor.
- El panel frontal en relieve ayuda a la mascarilla a conservar su forma y le da espacio y libertad en el interior al mantener el material alejado de la boca.
- Las pestañas laterales facilitan la colocación sobre la cara y un clip nasal integrado de metal detectable permite conseguir un ajuste cómodo en una amplia variedad de caras.
- Esta plataforma está diseñada para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocultar y auditiva de 3M y su diseño plegable permite guardarla cómoda y fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | Pequeño |
| Con válvula de exhalación | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |