Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Western Blot, ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |