Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 30024309 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30024309 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30024309 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326070F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus