Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Código de producto. 30032649 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30032649 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30032649 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326070IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG