Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 30037156 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30037156 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30037156 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326070AF750
Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG