Learn More
Verubecestat, MedChemExpress
Código de producto. 16443207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443207 50 mg 50 miligramos
16427176 100 mg 100 miligramos
16423546 25 mg 25 miligramos
16419717 5 mg 5 miligramos
16417188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16443207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16759
MedChemExpress Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.
Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verubecestat
CAS 1286770-55-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17F2N5O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-8931
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.49 mM)
SMILES O=C(C1=NC=C(F)C=C1)NC2=CC=C(F)C([C@@](C3)(C)N=C(N)N(C)S3(=O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 409.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.41
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration