Learn More
3M™ Cubierta de calor radiante Versaflo™
Código de producto. 17257640 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Casco M-307 3 M™ Versaflo™
Casco M-407 3 M™ Versaflo™
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17257640 Casco M-407 3 M™ Versaflo™ cada uno
17247640 Casco M-307 3 M™ Versaflo™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17257640 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100099854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    453.92€ / paquete de 1
    Ahorro 231.08€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Fabricado con un tejido de aramida ligero y aluminizado, proporciona protección para la cabeza, el cuello y los hombros, y comodidad frente al calor radiante
  • Amplía el uso de la serie M en entornos de alta temperatura al proporcionar una mejor protección para la cabeza, el cuello y el hombro
  • Tejido ligero de aramida aluminizada
  • Con aprobación CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción M-975
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Casco M-407 3 M™ Versaflo™
Longitud (métrico) 0,355 m
Anchura (métrico) 0,228 m
Altura (métrico) 0,086 m