Learn More
3M™ Versaflo™ Conjunto adaptador de capucha y casco serie S premium, S-960
Código de producto. 31297041 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto adaptador de capucha y casco
Código de producto. Tipo de producto
31297041 Conjunto adaptador de capucha y casco
1 options
Código de producto. 31297041 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100308819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    85.62€ / paquete de 1
    Ahorro 43.38€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Diseñado para adaptarse a la 3M™ SecureFit™ Casco de seguridad serie H-700 y el 3M™ Casco de seguridad serie G3000.
  • Compatible con 3M™ Versaflo™ Campanas Premium Serie S y 3M™ Versaflo™ Sistemas de respiración con suministro y motor de aire.
  • Proporciona protección integrada para la cabeza, la cara, los hombros y las vías respiratorias contra el polvo y las salpicaduras.
  • Ayuda a dirigir el flujo de aire hacia la parte delantera del capó para mejorar la comodidad y la visibilidad.
  • Permite una fácil integración de la protección de la cabeza y las vías respiratorias para mejorar la seguridad del trabajador.
  • Diseño liviano y duradero para un uso cómodo y prolongado en entornos industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Plástico
Tipo de producto Conjunto adaptador de capucha y casco
Tamaño Talla única