Descripción
- Unidad de mascarilla eléctrica versátil y fácil de usar para entornos de partículas
- Las dos opciones de caudal seleccionables (185 l/min y 205 l/min) ofrecen mayor comodidad al usuario
- El filtro altamente eficaz captura polvo, niebla y vapores peligrosos, además de opciones para gases y vapores desagradables
- Diseño compacto, ligero y equilibrado para una comodidad excepcional
- La batería inteligente de iones de litio se carga rápidamente, no tiene efecto memoria e incorpora un práctico indicador de carga
- Alarmas sonoras y visuales electrónicas de bajo flujo de aire y batería baja, así como indicadores de estado de carga de la batería/filtro de partículas e indicador de flujo de aire
- Fácil de ajustar y mantener
- Indicador de carga de la batería en la batería
Spécification
Spécification
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Tipo de producto | Unidad turbo de aire eléctrica TR-302E+ |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de productos farmacéuticos, carpintería, preparación de superficies, procesamiento de alimentos y bebidas, metalurgia, fundición |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo del sistema de mascarillas motorizadas Versaflo™ TR-300+ |
| Incluye | Filtro de partículas, indicador de flujo de aire e inhibidores de chispas |
| Peso (métrico) | 1135 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?