Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de sistema de respiración de aire motorizado, fácil de limpiar, TR-300E+ ECK
Código de producto. 17798478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
17798478 1 cada uno
1 options
Código de producto. 17798478 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100233764
3M™ Versaflo™ Los respiradores de aire motorizados TR-300+ son una protección respiratoria versátil y fácil de usar contra peligros de partículas.
  • La unidad delgada y liviana está bien equilibrada y es cómoda de usar durante largos turnos de trabajo.
  • Dos flujos de aire seleccionables por el usuario permiten al usuario controlar la configuración del flujo para que pueda encontrar la configuración que le resulte más cómoda.
  • Los respiradores de aire motorizados ajustan automáticamente el flujo de aire para compensar la carga del filtro y brindar aire filtrado constante durante el uso.
  • Alertas audibles y visuales de bajo flujo de aire y bajo nivel de carga de batería para mantenerlo preparado e informado
  • Se puede llevar en el cinturón o en la mochila.
  • Disponible en conjuntos y kits convenientes y fáciles de comprar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería De 9 a 12 horas.
Batería, tipo Batería de iones de litio de alta capacidad - Recargable
Tipo de producto Sistema PAPR para la industria pesada
Para utilizar con (equipo) Filtro TR-3712E
Incluye Capucha S-655, tubo de respiración ajustable BT-30, turbocompresor de aire motorizado TR-302E+, cinturón de fácil limpieza TR-327, batería de alta capacidad TR-332, kit de cargador de batería TR-341E, filtro TR-3712E (P), prefiltro TR-3600, indicador de flujo de aire TR-971
Modelo TR-300E+ ECK
Cantidad 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60.0 x 29.0 x 23.0 cm