Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de sistema de respiración de aire motorizado, fácil de limpiar, TR-600E ECK
Tienda 3M ProductosDescripción
- Protección respiratoria contra polvos, nieblas, humos y otros peligros de partículas, y una variedad de peligros de gases y vapores, incluidos vapores orgánicos, gases ácidos, gases inorgánicos, amoníaco y vapores de mercurio.
- Tres flujos de aire seleccionables por el usuario con opciones de ajuste holgado y ajustado, permiten al usuario controlar la configuración del flujo para que pueda encontrar la configuración que le resulte más cómoda.
- Los respiradores de aire motorizados ajustan automáticamente el flujo de aire para compensar la carga del filtro y brindar aire filtrado constante durante el uso.
- Alertas audibles, visuales y vibratorias de bajo flujo de aire y bajo nivel de carga de batería para mantenerlo preparado e informado.
- Opción de batería de alta capacidad disponible para un mayor tiempo de funcionamiento y un menor tiempo de inactividad
- Disponible en conjuntos y kits convenientes y fáciles de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, blanco |
| Tipo de producto | Sistemas y kits de atención médica PAPR |
| Tamaño | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro TR-6712E |
| Tipo de montaje | Montaje de correa |