Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de respirador de aire motorizado listo para uso médico, TR-300E+ HKL
Código de producto. 17887593 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistemas y kits de atención médica PAPR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17887593 Sistemas y kits de atención médica PAPR cada uno
1 options
Código de producto. 17887593 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100233765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1240.79€ / paquete de 1
    Ahorro 624.21€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
3M™ Versaflo™ Los respiradores de aire motorizados TR-300+ son una protección respiratoria versátil y fácil de usar contra peligros de partículas.
  • La unidad delgada y liviana está bien equilibrada y es cómoda de usar durante largos turnos de trabajo.
  • Dos flujos de aire seleccionables por el usuario permiten al usuario controlar la configuración del flujo para que pueda encontrar la configuración que le resulte más cómoda.
  • Los respiradores de aire motorizados ajustan automáticamente el flujo de aire para compensar la carga del filtro y brindar aire filtrado constante durante el uso.
  • Alertas audibles y visuales de bajo flujo de aire y bajo nivel de carga de batería para mantenerlo preparado e informado
  • Se puede llevar en el cinturón o en la mochila.
  • Disponible en conjuntos y kits convenientes y fáciles de comprar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería De 9 a 12 horas.
Batería, tipo Batería de iones de litio de alta capacidad - Recargable
Cartucho/filtro PARTÍCULAS
Color Negro
Tipo de producto Sistemas y kits de atención médica PAPR
Tamaño Talla única
Para utilizar con (equipo) Filtro TR-3712E
Incluye Funda para cabeza S-133L
Clasificación de seguridad intrínseca (IS) No
Modelo TR-300E+ HKL