Learn More
3M™ Protector de visor extraíble Versaflo™
Código de producto. 15778997 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15778997 Pequeño paquete de 10
1 options
Código de producto. 15778997 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000027993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.85€
    33.59€ / paquete de 10
    Ahorro 14.26€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El protector de visor extraíble 3M™ Versaflo™ es una cubierta autoadhesiva que protege el visor de contaminantes y arañazos.
  • Para usar con cubiertas de cabeza y capuchas 3M™ Versaflo™ S-600 , S-700 y S-800
  • Los protectores de visor autoadhesivos se pueden poner y quitar fácilmente
  • Protege el visor de contaminantes y arañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Transparente
Tipo de producto Protector de visor
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (equipo) 3M™ Versaflo™ Cubiertas y capuchas de los S-600, S-700 y S-800
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.