Learn More
3M™ Montura de la visera Versaflo™, M-961
Código de producto. 17287640 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
0,306 m
Código de producto.
17287640 0,306 m
1 options
Código de producto. 17287640 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100099910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    109.66€ / paquete de 1
    Ahorro 56.34€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Montura de soporte para montar la visera 3M™ Versaflo™ M-967 y las cubiertas de calor radiante 3M™ Versaflo™ para cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M.
  • Montura de soporte para montar la visera y las cubiertas de calor radiante a los cascos de la serie M
  • Diseñado específicamente para su uso con cascos de la serie M
  • De aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Longitud (métrico) 0,306 m
Anchura (métrico) 0,195 m
Altura (métrico) 0,039 m