Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de soporte para lámpara minera M-940, para M-Series Cascos y cascos de seguridad
Código de producto. 18634333 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18634333 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18634333 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100265324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    88.29€ / paquete de 1
    Ahorro 46.71€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El 3M™ Versaflo™ El soporte para lámpara de minería, M-940, está diseñado para sujetar de forma segura una variedad de lámparas de minería con ángulos fijos y ajustables. Es compatible con ciertos cascos de la serie M y está diseñado para usarse con 3M™ Versaflo™ Respiradores de aire motorizados. El soporte está hecho de un polímero liviano y duradero y es limpiable y fácil de instalar.
  • El soporte está hecho de un polímero ligero y duradero.
  • Se puede utilizar con una variedad de lámparas de minería con cable e inalámbricas.
  • El soporte es fácil de instalar y de ajustar para obtener el ángulo de lámpara deseado.
  • Diseñado para permitir al usuario levantar la visera sin quitar la lámpara minera.
  • El diseño ayuda a sujetar las lámparas mineras de forma segura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Material Plástico
Tipo de producto Soporte para lámpara minera
Tamaño Talla única
Cantidad 1 unidad