Learn More
3M™ Turbo de aire eléctrico intrínsecamente seguro Versaflo™ TR-802E
Código de producto. 16416370 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16416370 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16416370 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100169179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    938.43€ / paquete de 1
    Ahorro 241.57€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
El turbo de aire eléctrico intrínsecamente seguro 3M™ Versaflo802 TR-™E está aprobado según los requisitos de zona 0, lo que lo hace adecuado para áreas donde se esperan atmósferas potencialmente explosivas dentro de las operaciones normales.
  • Aprobado según las últimas normas eléctricas
  • Fácil de identificar y diferenciar de las versiones que no son seguras intrínsecamente gracias a los puntos de contacto amarillo brillante
  • La comodidad se maximiza con tres velocidades de flujo seleccionables por el usuario y por el flujo de aire controlado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad