Learn More
3M™ Versaflo™ Sistema de respiración motorizada intrínsecamente seguro, kit de fácil limpieza, TR-800E ECK
Código de producto. 17807603 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de cartucho:
TR-6710E
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de cartucho Tamaño de la unidad
17807603 TR-6710E cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17807603 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100233763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00€
    2184.41€ / paquete de 1
    Ahorro 1185.59€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Ya sea que esté mezclando y granulando compuestos en una instalación farmacéutica o trabajando con gases combustibles en la industria del petróleo y el gas, 3M™ Versaflo™ El respirador de aire motorizado TR-800 es esencial. *Disponible en conjuntos o kits listos para usar con todo lo que su equipo necesita para comenzar.
  • Los kits incluyen casco, tubo de respiración, filtro, cargador de batería, respirador de aire motorizado, batería, herramienta de fijación de batería, cinturón, cubierta de filtro, kit de almacenamiento y limpieza, un indicador de flujo de aire y otros componentes seleccionados.
  • La batería incluye un parachoques para ayudar a absorber el impacto; la fijación mecánica de la batería ayuda a evitar que se retire durante el uso
  • Las alarmas audibles y visuales alertan a los usuarios sobre batería baja y bajo flujo de aire.
  • Los cascos holgados pueden ayudar a acomodar a los trabajadores con vello facial limitado y anteojos recetados.
  • Compatible con filtros solo de partículas o filtros combinados de partículas y gases y vapores para protección en una variedad de entornos.
*El 3M™ Versaflo™ Respirador de aire motorizado TR-800 con 3M™ Versaflo™ Batería TR-830 adjunta, es ATEX Aprobado para su uso en ciertas atmósferas potencialmente™ explosivas. Está aprobado para los requisitos de la Zona 0 y, por lo tanto, puede ser adecuado para áreas donde se esperan™ atmósferas potencialmente explosivas y permanentes en operaciones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 5,6 a 7,5 horas.
Batería, tipo Batería de iones de litio de capacidad estándar - Recargable
Cartucho/filtro PARTÍCULAS
Tipo de cartucho TR-6710E
Código de color Blanco
Color Negro
Tipo de producto Sistema PAPR para la industria pesada
Tamaño Talla única
Para utilizar con (equipo) Filtro TR-6710E
Incluye Capucha S-433L
Clasificación de seguridad intrínseca (IS) Sí
Tipo de montaje Montaje de correa