Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Filtro de partículas y gases ácidos para niveles molestos, TR-3822E
Descripción
- Para usar con 3M™ Respiradores de aire motorizados de la serie TR-300
- Opciones de filtro de partículas y olores molestos
- Envasado individual
- Instalación sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Filtro HE |
| Certificaciones (EN) | Aprobación CE, EN 12941 |
| Tipo de filtro | Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA |
| Para utilizar con (equipo) | Versaflo™ PAPR TR-300+ |
| Incluye | Alivia los gas ácido a nivel de molestia |
| Modelo | TR-3822E |
| Tipo de montaje | Montaje de correa |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,352 x 0,2 x 0,13 m |