Learn More
3M™ Versaflo™ Cubierta de filtro, TR-371+
Descripción
- Contiene TR-3712E, TR-3802E& Filtros TR-3822E colocados en 3M™ Versaflo™ Turbocompresor de aire motorizado TR-300+
- Vea fácilmente la etiqueta del filtro con la ventana de vista rápida
- Pieza de repuesto fácil de instalar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones (EN) | Con aprobación CE |
| Tipo de filtro | Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA |
| Tipo de producto | Tapa del filtro |
| Para utilizar con (equipo) | Versaflo™ TR-300+ Turbo de aire motorizado |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,21 x 0,132 x 0,076 m |