Learn More
3M™ Cubierta de calor radiante para tubos de respiración Versaflo™, BT-927
Código de producto. 17267640 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
0,086 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17267640 0,086 m cada uno
1 options
Código de producto. 17267640 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100099908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    138.57€ / paquete de 1
    Ahorro 63.43€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Cubierta de tubo de respiración resistente al calor radiante y de gran durabilidad para los tubos de respiración 3M™ Versaflo™ de la serie BT.
  • Cubierta de tubo de respiración resistente al calor radiante y de gran durabilidad
  • Prolonga la vida útil del tubo de respiración
  • Diseñada para su uso con tubos de respiración 3M™ Versaflo™ de la serie BT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Longitud (métrico) 0,355 m
Anchura (métrico) 0,228 m
Altura (métrico) 0,086 m