Learn More
3M™ Batería Versaflo™ TR-830/94243(AAD)
Código de producto. 16446360 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
De 6 a 10 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
16446360 De 6 a 10 h cada uno
1 options
Código de producto. 16446360 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100150925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    862.05€ / paquete de 1
    Ahorro 292.95€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
La batería 3M™ Versaflo™ TR-830/94243(AAD) es una batería de iones de litio diseñada para usarse con el turbo de aire eléctrico serie TR_800 3M™ Versaflo™.
  • Carga rápida (cargado al 90 % en aproximadamente 3,5 horas)
  • Aproximadamente 750 ciclos de carga/descarga completos
  • Batería recargable de iones de litio de capacidad estándar
  • Fijación mecánica de la batería para ayudar a evitar la extracción de la batería y el riesgo de chispas durante el uso según EN 60079-11
  • Indicador de nivel de carga integrado
  • Intrínsecamente segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería De 6 a 10 h
Batería, tipo Iones de litio
Certificaciones/conformidad Aprobada por la CE y la NIOSH
Tipo de producto Batería
Modelo TR-830