Descripción
- Permite la conexión de la batería TR-830 al turbo de aire eléctrico TR- 802E
- Garantiza una fijación segura
- Evita que la batería se salga por accidente y que salten chispas mientras se esté utilizando
- La fijación mecánica evita que la batería se salga por accidente y reduce el riesgo de chispas mientras se esté utilizando según EN 60079-11
- Intrínsecamente segura y adecuada para entornos potencialmente explosivos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobada por la CE y la NIOSH |
| Tipo de producto | Herramienta de fijación de batería |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad turbo de aire eléctrica TR-802E |