Learn More
Gilson™ Bomba de jeringa doble VERITY 4220
Código de producto. 16616165 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máx. (métrico):
40°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máx. (métrico) unitSize
16616165 40°C cada uno
1 options
Código de producto. 16616165 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 31130003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bombas de jeringa VERITY™ proporcionan velocidad y fiabilidad a transferencias de líquidos repetitivas de volumen pequeño y grande en HPLC, SPE y otros métodos generales de manipulación de líquidos. Estas bombas funcionan con muchos sistemas VERITY y están disponibles con jeringa única, jeringa doble y jeringa doble con configuraciones en T. En algunos modelos hay disponible un sensor de presión.
  • Elija la bomba adecuada según sus necesidades.
  • Las bombas de jeringa VERITY de la serie 4000 son perfectas para todos los manipuladores de líquidos VERITY de la serie GX y el cambiador de muestras 223.
  • Las bombas de jeringa VERITY 4060 y 4260 están diseñadas para su uso con sistemas de SPE VERITY ASPEC™ para automatizar la manipulación de líquidos y las extracciones mediante elución de presión positiva.
  • La bomba de jeringa única VERITY 4060 y la bomba de jeringa doble VERITY 4260, cuando se combinan con un sistema ASPEC, pueden automatizar los procedimientos de manipulación de líquidos y la extracción de fase sólida (SPE) mediante elución de presión positiva.
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Tipo Bomba de jeringa doble
Peso (métrico) 7,1 kg
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 22,6 x 17,1 x 26,9 cm
Temperatura máx. (métrico) 40°C
Temperatura mín. (métrico) de 5 °C