Descripción
- Estas bombas funcionan con muchos sistemas VERITY y están disponibles con jeringa única, jeringa doble y jeringa doble con configuraciones en T. En algunos modelos hay disponible un sensor de presión.
- Elija la bomba adecuada según sus necesidades.
- Las bombas de jeringa VERITY 4060 y 4260 están diseñadas para su uso con sistemas de SPE VERITY ASPEC™ para automatizar la manipulación de líquidos y las extracciones mediante elución de presión positiva.
- La bomba de jeringa única VERITY 4060 y la bomba de jeringa doble VERITY 4260, cuando se combinan con un sistema ASPEC, pueden automatizar los procedimientos de manipulación de líquidos y la extracción de fase sólida (SPE) mediante elución de presión positiva.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 100/240 V |
| Peso (métrico) | 4,4 kg |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 14,6 x 17,1 x 26,9 cm |
| Número de canales | 1 |
| Temperatura máx. (métrico) | 40°C |
| Temperatura mín. (métrico) | de 5 °C |
| Tipo de producto | Bomba de jeringa |