Learn More
Vericiguat, MedChemExpress
Código de producto. 16487176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487176 100 mg 100 miligramos
16479717 5 mg 5 miligramos
16477188 10 mg 10 miligramos
16440286 2 mg 2 miligramos
16403217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16774
MedChemExpress Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vericiguat
CAS 1350653-20-1
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16F2N8O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY1021189
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (140.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=C(F)C=C42)N=C1N
Peso molecular (g/mol) 426.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation